Imprimer
L-Serine benzyl ester hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H28790.14 H28790.06 H28790.03
H28790.14EA 504 EUR
H28790.14 H28790.06 H28790.03
L-Serine benzyl ester hydrochloride 98%
L-Serine benzyl ester hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 60022-62-0 Molecular Formula: C10H13NO3.HCl Formula Weight: 231.68 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 175° dec. Optical Rotation: -12° (c=4 in water) MDL No.: MFCD00038955
Formule: C₁₀H₁₃NO₃·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038955
Numéro CAS: 60022-62-0