Imprimer
5-(Trifluoromethyl)indole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H28782.ME H28782.MC
H28782.MEEA 406 EUR
H28782.ME H28782.MC
5-(Trifluoromethyl)indole 98%
5-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 98% CAS No.: 100846-24-0 Molecular Formula: C9H6F3N Formula Weight: 185.15 Melting Point: 68-71° MDL No.: MFCD03095341
Formule: C₉H₆F₃N
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095341
Numéro CAS: 100846-24-0