Imprimer
3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-Methyl-4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperazine, 3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid Pinacol ester, 1-Methyl-4-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine
H28762.06 H28762.03
H28762.06EA 306 EUR
H28762.06 H28762.03
3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 883738-27-0 Molecular Formula: C18H29BN2O2 Formula Weight: 316.25 MDL No.: MFCD09266181
Formule: C₁₈H₂₉BN₂O₂
Poids moléculaire: 316.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266181
Numéro CAS: 883738-27-0