N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Terbinafine Related Compound A, N-Methyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride, 1-(Methylaminomethyl)naphthalene Hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 65473-13-4
Molecular Formula: C12H13N.HCl
Formula Weight: 207.70
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00012555
Formule:
C₁₂H₁₃N Poids moléculaire: 207.70 g/mol Point de fusion: 190…193 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012555 Numéro CAS: 65473-13-4 |