Imprimer
Dimethylphenylsilanol sodium salt 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H28457.03 H28457.06
H28457.03EA 103 EUR
H28457.03 H28457.06
Dimethylphenylsilanol sodium salt 97%
Dimethylphenylsilanol sodium salt
Purity: 97% CAS No.: 7646-75-5 Molecular Formula: C8H11NaOSi Formula Weight: 174.25 MDL No.: MFCD09266151
Formule: C₈H₁₁NaOSi
Poids moléculaire: 174.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266151
Numéro CAS: 7646-75-5