Imprimer
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H28414.09 H28414.03
H28414.09EA 98.2 EUR
H28414.09 H28414.03
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride 97%
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 51304-58-6 Molecular Formula: C12H14N2.HCl Formula Weight: 222.71 Melting Point: 210-214° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00012775
Formule: C₁₂H₁₅ClN₂
Point de fusion: 210…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012775
Numéro CAS: 51304-58-6
EINECS: 257-124-5
ADR: 6.1,III