tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
Purity: 94%
CAS No.: 193269-78-2
Molecular Formula: C8H16N2O2
Formula Weight: 172.23
Refractive Index: 1.4650
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01861753
Formule:
C₈H₁₆N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01861753 Numéro CAS: 193269-78-2 ADR: 8,III |