Imprimer
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H28165.06 H28165.03
H28165.06EA 160 EUR
H28165.06 H28165.03
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 131182-68-8 Molecular Formula: C12H22O2Si2 Formula Weight: 254.47 MDL No.: MFCD09266162
Formule: C₁₂H₂₂O₂Si₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266162
Numéro CAS: 131182-68-8