Imprimer
Ethyl-α-4-dibromophenylacetate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl 2-bromo-2-(4-bromophenyl)acetate
H28093.14 H28093.06
H28093.14EA 587 EUR
H28093.14 H28093.06
Ethyl-α-4-dibromophenylacetate ≥97%
Ethyl-alpha-4-dibromophenylacetate
Purity: 97+% CAS No.: 77143-76-1 Molecular Formula: C10H10Br2O2 Formula Weight: 321.99 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.571 Boiling Point: 140°/5mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD09953497
Formule: C₁₀H₁₀Br₂O₂
Point d'ébullition: 140 °C (5 mmHg)
Densité: 1,642
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953497
Numéro CAS: 77143-76-1
ADR: 8,II