Imprimer
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
H27945.03 H27945.06
H27945.03EA 62.5 EUR
H27945.03 H27945.06
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 1073353-60-2 Molecular Formula: C16H24BNO4 Formula Weight: 305.18 Melting Point: 73-76° MDL No.: MFCD09266188
Formule: C₁₆H₂₄BNO₄
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266188
Numéro CAS: 1073353-60-2