(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
Purity: 98+%
CAS No.: 4132-28-9
Molecular Formula: C34H36O6
Formula Weight: 540.65
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 150-155°
MDL No.: MFCD00066004
Formule:
C₃₄H₃₆O₆ Point de fusion: 150…155 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00066004 Numéro CAS: 4132-28-9 |