Imprimer
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline, cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-cis-Hyp-OH, cis-N-Boc-4-hydroxy-L-proline, Boc-Cis-Hyp-OH, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
H27850.03 H27850.06
H27850.03EA 68.9 EUR
H27850.03 H27850.06
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Purity: 97% CAS No.: 87691-27-8 Molecular Formula: C10H17NO5 Formula Weight: 231.25 Melting Point: ca 146° dec. MDL No.: MFCD02094406
Formule: C₁₀H₁₇NO₅
Point de fusion: ∼ 146 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094406
Numéro CAS: 87691-27-8
UN: 3077
ADR: 9,III