Imprimer
1-Hexylboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H27831.03 H27831.06 H27831.14
H27831.03EA 53.5 EUR
H27831.03 H27831.06 H27831.14
1-Hexylboronic acid pinacol ester 98%
1-Hexylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 86308-26-1 Molecular Formula: C12H25BO2 Formula Weight: 212.14 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.426 MDL No.: MFCD08457665
Formule: C₁₂H₂₅BO₂
Densité: 1,167
Point éclair: 84 °C (183 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457665
Numéro CAS: 86308-26-1