Imprimer
1-Boc-3-oxopiperazine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
H27823.06 H27823.03
H27823.06EA 266 EUR
H27823.06 H27823.03
1-Boc-3-oxopiperazine 98%
1-Boc-3-oxopiperazine
Purity: 98% CAS No.: 76003-29-7 Molecular Formula: C9H16N2O3 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD02181069
Formule: C₉H₁₆N₂O₃
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181069
Numéro CAS: 76003-29-7