Imprimer
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
H27796.06 H27796.03
H27796.06EA 97.8 EUR
H27796.06 H27796.03
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 98%
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Purity: 98% CAS No.: 4694-91-1 Molecular Formula: C7H4N2O4 Formula Weight: 180.12 Melting Point: 244-249° MDL No.: MFCD00463755
Formule: C₇H₄N₂O₄
Point de fusion: 244…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463755
Numéro CAS: 4694-91-1
EINECS: 225-157-4