Imprimer
Ethyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate
H27775.03 H27775.06
H27775.03EA 58.8 EUR
H27775.03 H27775.06
Ethyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate 97%
Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 150190-03-7 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.20 Melting Point: 188-190° MDL No.: MFCD09953494
Formule: C₉H₁₁NO₃
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953494
Numéro CAS: 150190-03-7