Imprimer
Methyl hydrogen malonate 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27772.06 H27772.22 H27772.14
H27772.06EA 69.8 EUR
H27772.06 H27772.22 H27772.14
Methyl hydrogen malonate 96%
Methyl hydrogen malonate
Purity: 96% CAS No.: 16695-14-0 Molecular Formula: HO2CCH2CO2CH3 Formula Weight: 118.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4295 MDL No.: MFCD00667796
Formule: HO₂CCH₂CO₂CH₃
Poids moléculaire: 118.09 g/mol
Densité: 1.128
Numéro MDL: MFCD00667796
Numéro CAS: 16695-14-0