Imprimer
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27771.MD H27771.03
H27771.MDEA 75.8 EUR
H27771.MD H27771.03
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline
Purity: 97% CAS No.: 325-14-4 Molecular Formula: C10H6F3N Formula Weight: 197.16 Melting Point: 65-66° MDL No.: MFCD00833760
Formule: C₁₀H₆F₃N
Point de fusion: 65…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833760
Numéro CAS: 325-14-4