Imprimer
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-2-methylpropane-2-sulphinamide, R)-(+)-tert-Butyl sulphinamide, (R)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (R)-(+)-tert-Butylsulphinamide, (R)-(+)-t-Butylsulphinamide
H27724.03 H27724.06 H27724.14
H27724.03EA 83.2 EUR
H27724.03 H27724.06 H27724.14
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Purity: 98% CAS No.: 196929-78-9 Molecular Formula: C4H11NOS Formula Weight: 121.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 100-105° MDL No.: MFCD05861479
Formule: C₄H₁₁NOS
Poids moléculaire: 121.20 g/mol
Point de fusion: ∼ 100…105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05861479
Numéro CAS: 196929-78-9