Imprimer
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diazene-1,2-diylbis(piperidin-1-ylmethanone), ADDP
H27719.14 H27719.06
H27719.14EA 415 EUR
H27719.14 H27719.06
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine 97%
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
Purity: 97% CAS No.: 10465-81-3 Molecular Formula: C12H20N4O2 Formula Weight: 252.32 Odour: Odourless Melting Point: 133-136° MDL No.: MFCD00010111
Formule: C₁₂H₂₀N₄O₂
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010111
Numéro CAS: 10465-81-3