Imprimer
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
H27696.MD H27696.03
H27696.MDEA 64.1 EUR
H27696.MD H27696.03
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole 95%
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole
Purity: 95% CAS No.: 80360-14-1 Molecular Formula: C14H10INO2S Formula Weight: 383.20 Melting Point: 125-129° MDL No.: MFCD09037474
Formule: C₁₄H₁₀INO₂S
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037474
Numéro CAS: 80360-14-1