1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 23995-88-2
Molecular Formula: C10H21N3
Formula Weight: 183.30
Refractive Index: 1.508
Melting Point: 29-32°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01075186
Formule:
C₁₀H₂₁N₃ Point de fusion: 29…32 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01075186 Numéro CAS: 23995-88-2 ADR: 8,III |