1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Methylamino)-1-benzylpiperidine
Purity: 98%
CAS No.: 7006-50-0
Molecular Formula: C13H20N2
Formula Weight: 204.31
MDL No.: MFCD03931054
Formule:
C₁₃H₂₀N₂ Poids moléculaire: 204.32 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03931054 Numéro CAS: 7006-50-0 |