4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 172843-97-9
Molecular Formula: C11H19NO5
Formula Weight: 245.27
Melting Point: 157° dec.
MDL No.: MFCD02683136
Formule:
C₁₁H₁₉NO₅ Poids moléculaire: 245.275 g/mol Point de fusion: 157 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02683136 Numéro CAS: 172843-97-9 |