Imprimer
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]thiazin-3(4H)-one
H27563.06 H27563.03
H27563.06EA 447 EUR
H27563.06 H27563.03
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Purity: 97% CAS No.: 90814-91-8 Molecular Formula: C8H6BrNOS Formula Weight: 244.11 Melting Point: 210-214° MDL No.: MFCD02660583
Formule: C₈H₆BrNOS
Point de fusion: 210…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02660583
Numéro CAS: 90814-91-8