Imprimer
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H27514.09 H27514.03
H27514.09EA 134 EUR
H27514.09 H27514.03
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine 97%
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
Purity: 97% CAS No.: 2002-04-2 Molecular Formula: C7H6N4S Formula Weight: 178.21 Melting Point: 242-248° MDL No.: MFCD00473692
Formule: C₇H₆N₄S
Point de fusion: 242…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00473692
Numéro CAS: 2002-04-2