Imprimer
2-Cyclopentene-1-acetic acid 90% remainder mainly 3-cyclopentene-1-acetic acid, tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27507.14 H27507.06
H27507.14EA 346 EUR
H27507.14 H27507.06
2-Cyclopentene-1-acetic acid 90% remainder mainly 3-cyclopentene-1-acetic acid, tech.
2-Cyclopentene-1-acetic acid
Purity: 90% CAS No.: 13668-61-6 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.15 Flash Point: 143°(289°F) Refractive Index: 1.4680 Odour: Rancid Melting Point: 19° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 2042172 MDL No.: MFCD00001400
Formule: C₇H₁₀O₂
Point d'ébullition: 238 °C
Point de fusion: 19 °C
Densité: 1,047
Point éclair: 143 °C (289 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001400
Numéro CAS: 13668-61-6
EINECS: 237-146-1