1-Cyclopropyl-4-piperidinone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-Cyclopropylpiperidin-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 62813-01-8
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
MDL No.: MFCD07374375
Formule:
C₈H₁₃NO Poids moléculaire: 139.20 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07374375 Numéro CAS: 62813-01-8 |