6-Bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 1072944-23-0
Molecular Formula: C7H9BBrNO2
Formula Weight: 229.87
Melting Point: ca 145° dec.
MDL No.: MFCD09037491
Formule:
C₇H₉BBrNO₂ Point de fusion: ∼ 145 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09037491 Numéro CAS: 1072944-23-0 |