4-Hexen-3-one 95% (isomères trans)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 2497-21-4
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.44
Odour: Characteristic
Boiling Point: 135-137°
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00010631
Formule:
C₆H₁₀O Point d'ébullition: 135…137 °C Densité: 0,858 Point éclair: 34 °C (93 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00010631 Numéro CAS: 2497-21-4 EINECS: 219-681-2 ADR: 3,III |