Imprimer
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Methyl-4-(piperidin-4-yl)piperazine
H27408.06 H27408.03
H27408.06EA 189 EUR
H27408.06 H27408.03
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine 98%
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Purity: 98% CAS No.: 53617-36-0 Molecular Formula: C10H21N3 Formula Weight: 183.30 Melting Point: 53-56° UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD03274729
Formule: C₁₀H₂₁N₃
Poids moléculaire: 183.3 g/mol
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03274729
Numéro CAS: 53617-36-0
ADR: 8 III