Imprimer
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27390.MD H27390.03
H27390.MDEA 183 EUR
H27390.MD H27390.03
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine 95%
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine
Purity: 95% CAS No.: 405930-65-6 Molecular Formula: C11H9ClN2O Formula Weight: 220.66 MDL No.: MFCD06798234
Formule: C₁₁H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798234
Numéro CAS: 405930-65-6