N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 166410-05-5
Molecular Formula: C14H23NO5
Formula Weight: 285.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 64-67°
MDL No.: MFCD06797013
Formule:
C₁₄H₂₃NO₅ Point de fusion: 64…67 °C |
Numéro MDL:
MFCD06797013 Numéro CAS: 166410-05-5 |