Imprimer
(S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(-)-5,5',6,6'-Tetramethyl-3,3'-di-t-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, (S)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, (S)-BIPHEN H2
H27342.MD H27342.03
H27342.MDEA 204 EUR
H27342.MD H27342.03
(S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol 99%
(S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol
Purity: 99% CAS No.: 205927-03-3 Molecular Formula: C24H34O2 Formula Weight: 354.54 Melting Point: 171-173° Optical Rotation: -84° (c=0.35 in THF) MDL No.: MFCD01862439
Formule: C₂₄H₃₄O₂
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862439
Numéro CAS: 205927-03-3