Imprimer
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
H27296.03 H27296.06
H27296.03EA 142 EUR
H27296.03 H27296.06
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Purity: 98% CAS No.: 119768-44-4 Molecular Formula: C8H17NO3 Formula Weight: 175.23 Refractive Index: 1.4460 Optical Rotation: -24° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD04974338
Formule: C₈H₁₇NO₃
Poids moléculaire: 175.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974338
Numéro CAS: 119768-44-4