Imprimer
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H27288.03 H27288.06
H27288.03EA 47.3 EUR
H27288.03 H27288.06
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 127946-77-4 Molecular Formula: C4H6N2.HCl Formula Weight: 118.56 Melting Point: ca 220° dec. UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD04114063
Formule: C₄H₇ClN₂
Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114063
Numéro CAS: 127946-77-4
ADR: 6.1,III