Imprimer
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27280.14 H27280.06
H27280.14EA 350 EUR
H27280.14 H27280.06
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride 97%
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 20295-64-1 Molecular Formula: C5H4ClNO.HCl Formula Weight: 166.01 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD00007913
Formule: C₅H₄ClNO·HCl
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007913
Numéro CAS: 20295-64-1
EINECS: 243-712-9