Imprimer
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27239.06 H27239.03 H27239.14
H27239.06EA 150 EUR
H27239.06 H27239.03 H27239.14
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine 98%
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 52767-84-7 Molecular Formula: C7H10N2S Formula Weight: 154.24 Melting Point: 207-211° MDL No.: MFCD07777095
Formule: C₇H₁₀N₂S
Poids moléculaire: 154.24 g/mol
Point de fusion: 207…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777095
Numéro CAS: 52767-84-7