Imprimer
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27235.03 H27235.06
H27235.03EA 141 EUR
H27235.03 H27235.06
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride 98%
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 426844-23-7 Molecular Formula: C5H9FN2O.HCl Formula Weight: 168.59 Melting Point: 231-236° dec. Optical Rotation: -45 (c=1 in water) MDL No.: MFCD07368567
Formule: C₅H₁₀ClFN₂O
Point de fusion: 231…236 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368567
Numéro CAS: 426844-23-7