Imprimer
Methyl-7-bromoheptanoate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H27234.14 H27234.06
H27234.14EA 301 EUR
H27234.14 H27234.06
Methyl-7-bromoheptanoate 98%
Methyl-7-bromoheptanoate
Purity: 98% CAS No.: 54049-24-0 Molecular Formula: Br(CH2)6CO2CH3 Formula Weight: 223.11 MDL No.: MFCD02258672
Formule: C₈H₁₅BrO₂
Densité: 1,257
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258672
Numéro CAS: 54049-24-0