Imprimer
L-m-Tyrosine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H27224.MD H27224.03
H27224.MDEA 126 EUR
H27224.MD H27224.03
L-m-Tyrosine ≥97%
L-m-Tyrosine
Purity: 97+% CAS No.: 587-33-7 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 260-270° MDL No.: MFCD00063059
Formule: C₉H₁₁NO₃
Poids moléculaire: 181.19 g/mol
Point de fusion: 260…270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063059
Numéro CAS: 587-33-7