Imprimer
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 90%, tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H27169.14 H27169.06
H27169.14EA 134 EUR
H27169.14 H27169.06
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 90%, tech.
3-Bromomethylquinoxaline-2-one
Purity: 90% CAS No.: 62235-61-4 Molecular Formula: C9H7BrN2O Formula Weight: 239.07 Melting Point: 300° dec. UN No.: UN1759 MDL No.: MFCD02660613
Formule: C₉H₇BrN₂O
Poids moléculaire: 239.07 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412060
Numéro CAS: 62235-61-4
UN: 1759
ADR: 8 III