Imprimer
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H27166.06 H27166.03
H27166.06EA 292 EUR
H27166.06 H27166.03
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 315-12-8 Molecular Formula: C8H8FNO2 Formula Weight: 169.16 Melting Point: 52-57° MDL No.: MFCD03413407
Formule: C₈H₈FNO₂
Point de fusion: 52…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03413407
Numéro CAS: 315-12-8