Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-Hyp-OH, trans-N-Boc-4-hydroxy-L-proline
Purity: 97%
CAS No.: 13726-69-7
Molecular Formula: C10H17NO5
Formula Weight: 231.25
Melting Point: 123-127°
MDL No.: MFCD00053370
Formule:
C₁₀H₁₇NO₅ Point de fusion: 123…127 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053370 Numéro CAS: 13726-69-7 |