D-Cysteine hydrochloride monohydrate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, H-D-Cys-OH·HCl·H₂O, H-D-Cys-OH.HCl
Purity: 99%
CAS No.: 207121-46-8
Molecular Formula: C3H7NO2S.HCl.H2O
Formula Weight: 175.64 (157.62anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 184-186°
Optical Rotation: -5.5° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00150051
Formule:
C₃H₇NO₂S·HCl·H₂O Poids moléculaire: 175.64 g/mol (157.62 anhy) Point de fusion: 184…186 °C |
Numéro MDL:
MFCD00150051 Numéro CAS: 207121-46-8 EINECS: 251-043-9 |