(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Purity: 99%
CAS No.: 56210-72-1
Molecular Formula: C16H19N
Formula Weight: 225.34
Boiling Point: 98°/0.3mm
MDL No.: MFCD00243087
Formule:
C₁₆H₁₉N Point d'ébullition: 98 °C (0,3 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00243087 Numéro CAS: 56210-72-1 |