Imprimer
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
H26973.14 H26973.06
H26973.14EA 296 EUR
H26973.14 H26973.06
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 73568-29-3 Molecular Formula: C11H8ClNO2 Formula Weight: 221.64 Flash Point: -9°(16°F) Melting Point: 146-151° MDL No.: MFCD00160585
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
Point de fusion: 146…151 °C
Point éclair: –9 °C (16 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160585
Numéro CAS: 73568-29-3