3-Bromo-1,2-benzènediol 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromobenzene-1,2-diol, 1-Bromo-2,3-dihydroxybenzene
Purity: 95%
CAS No.: 14381-51-2
Molecular Formula: C6H5BrO2
Formula Weight: 189.01
Melting Point: 39-42°
MDL No.: MFCD00869768
Formule:
C₆H₅BrO₂ Poids moléculaire: 189.01 g/mol Point de fusion: 39…42 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00869768 Numéro CAS: 14381-51-2 |