Imprimer
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26879.06 H26879.03
H26879.06EA 139 EUR
H26879.06 H26879.03
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 50890-83-0 Molecular Formula: C9H8N2O2 Formula Weight: 176.17 Melting Point: ca 218° dec. MDL No.: MFCD00272569
Formule: C₉H₈N₂O₂
Point de fusion: ∼ 218 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272569
Numéro CAS: 50890-83-0