Imprimer
Bis(toluene-4-sulphonyl)methane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H26617.03 H26617.06
H26617.03EA 110 EUR
H26617.03 H26617.06
Bis(toluene-4-sulphonyl)methane 97%
Bis(toluene-4-sulphonyl)methane
Purity: 97% CAS No.: 15310-28-8 Molecular Formula: C15H16O4S2 Formula Weight: 324.42 Melting Point: 137-139° MDL No.: MFCD00032255
Formule: C₁₅H₁₆O₄S₂
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032255
Numéro CAS: 15310-28-8